Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ DPM-PF-CHO
Descripción
- Diseñados para una alta producción de células y de proteínas recombinantes
- Permiten adaptación directa o secuencial.
- Potencian la proliferación en diversos sistemas de cultivo celular.
- Fabricados con componentes trazables de acuerdo con las directrices de las buenas prácticas de fabricación actuales (21 CFR 820)
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | DPM-PF-CHO Base |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin poloxámero 188 |
| Cantidad | 5 L |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |