Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid
Código de producto. 10298023
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
6 x 1000 mL
Frasco de 1000 mL
Con aditivos:
Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Bicarbonato sódico, poloxámero 188, Poloxamer 188
Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sin aditivos:
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Sin glutamina, ni rojo de fenol, ni HEPES, ni proteína, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Tamaño de la unidad:
1000 ml
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
10298023 6 x 1000 mL Bicarbonato sódico, poloxámero 188, Poloxamer 188 Sin glutamina, ni rojo de fenol, ni HEPES, ni proteína, No Phenol Red, No HEPES, No Protein paquete de 6
10463522 1000 mL Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas 1000 ml
10433142 Frasco de 1000 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas 1000 ml
3 options
Código de producto. 10298023
Marca: Cytiva SH30558.LS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Support growth of CHO cell culture. HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid is a serum-free, chemically defined media.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Con aditivos Bicarbonato sódico, poloxámero 188, Poloxamer 188
Sin aditivos Sin glutamina, ni rojo de fenol, ni HEPES, ni proteína, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Cantidad 6 x 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento 2° to 8°C
Descripción Medio CDM4CHO