Learn More
Cytiva Medios para células madre somáticas humanas HyClone™ AdvanceSTEM™
Descripción
Investigue las células madre mesenquimales con los medios para células madre somáticas humanas HyClone™ AdvanceSTEM™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre mesenquimales |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de diferenciación adipogénica |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Cantidad | 450 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 °C y 8 °C, lejos de la luz |