Learn More
Cytiva Medios en polvo HyClone™ ActiCHO™ SM
Descripción
El medio de cultivo celular en polvo ActiCHO SM está definido químicamente y contiene poloxámero 188, sin insulina ni L-glutamina.
- Sin hidrolizados ni componentes derivados de animales (ADCF) No hay proteínas, péptidos ni factores de crecimiento en el medio ActiCHO SM.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Poloxamer 188 |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin insulina |
| Cantidad | 1 L |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |