Learn More
Huntingtin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno Huntingtin
Concentración 0.5 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Cantidad Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Cantidad Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16865475
Visa dokument
Proteintech
27206-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
16855475
Visa dokument
Proteintech
27206-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
This gene is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of this protein to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.
Specifikationer
Specifikationer
Huntingtin
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P42858, P42859
15194, 3064
Huntingtin Fusion Protein Ag25922
Primary
-20°C
HTT
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HD, HD protein, HTT, Huntingtin, Huntington disease protein, IT15
Htt
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.