missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huntingtin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Huntingtin |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Cantidad | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Cantidad | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16865475
|
Proteintech
27206-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16855475
|
Proteintech
27206-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beskrivning
This gene is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of this protein to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.Specifikationer
| Huntingtin | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P42858, P42859 | |
| 15194, 3064 | |
| Huntingtin Fusion Protein Ag25922 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HTT |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| HD, HD protein, HTT, Huntingtin, Huntington disease protein, IT15 | |
| Htt | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel