missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huntingtin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16855475 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16855475 150 μL 150 microlitros
16865475 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16855475

Marca: Proteintech 272061AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of this protein to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.

Especificaciones

Antígeno Huntingtin
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HTT
N.º de referencia del gen P42858, P42859
Alias de gen HD, HD protein, HTT, Huntingtin, Huntington disease protein, IT15
Símbolos de los genes Htt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Huntingtin Fusion Protein Ag25922
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15194, 3064
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.