missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 4254 |
| Peso molecular | 35 to 45 kDa, monomer, glycosylated |
| Cantidad | 1000 μg |
| Especie | Human |
| Reconstitución | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
| Contenido y almacenamiento | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
| Actividad | Typically ≤ 25 ng/mL EC50 |
| Sistema de expresión | Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system |
| Formulario | Lyophilized |
| Grado de pureza o calidad | > 95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?