Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-21 protein
Código de producto. 17610087 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
17610087 10 μg 10 microgramos
17600087 100 μg 100 microgramos
17690077 1000 μg 1000 microgramos
3 options
Código de producto. 17610087
Marca: Proteintech HZ131910UG
HumanKine™ recombinant protein
Specifications
Número de acceso Q9HBE4
Formulación 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
ID de gen (Entrez) 59067
Peso molecular 18 kDa, monomer, glycosylated
Cantidad 10 μg
Fuente HEK293
Requisitos de almacenamiento Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Reactividad específica Human
Recombinante Recombinant
Reconstitución Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Actividad 0.25-1.25 ng/mL EC50
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%