Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human IL-2 Protein
Código de producto. p-7221956 Tienda Proteintech Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1000 μg
100 μg
10 μg
Förpackningsstorlek
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16861276
missing translation for 'mfr': Proteintech™ HZ101510UG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Specifikationer
ID de gen (Entrez) 3558
Peso molecular 15 kDa, monomer, glycosylated
Cantidad 10 μg
Especie Human
Reconstitución Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Contenido y almacenamiento Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Actividad Typically ≤ 5 ng/mL EC50
Sistema de expresión Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad > 95%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.