Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-1 alpha protein
Código de producto. 17620087 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
17620087 100 μg 1000 microgramos
17630087 10 μg 100 microgramos
17640087 1000 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 17620087
Marca: Proteintech HZ13201000UG
HumanKine™ recombinant protein
Specifikationer
Número de acceso P01583
Formulación 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
ID de gen (Entrez) 3552
Peso molecular 22 kDa, monomer, glycosylated
Cantidad 100 μg
Fuente HEK293
Requisitos de almacenamiento Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Reactividad específica Human|Mouse
Recombinante Recombinant
Reconstitución Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Actividad 0.075-0.375 ng/mL EC50
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.