Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
Código de producto. p-7225812 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
17600107 100 μg 1000 microgramos
17610107 1000 μg 100 microgramos
17620107 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 17600107
Marca: Proteintech HZ13261000UG
HumanKine™ recombinant protein
Especificaciones
Número de acceso P01133
Formulación 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
ID de gen (Entrez) 1950
Peso molecular 7 kDa, monomer, glycosylated
Cantidad 100 μg
Fuente HEK293
Requisitos de almacenamiento Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Concentración de endotoxinas <1.0 EU/μg
Reactividad específica Human
Recombinante Recombinant
Reconstitución Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Actividad 0.1-0.6 ng/mL EC50
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%