Especificaciones
| Número de acceso | P01133 |
| Formulación | 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details |
| ID de gen (Entrez) | 1950 |
| Peso molecular | 7 kDa, monomer, glycosylated |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | HEK293 |
| Requisitos de almacenamiento | Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.) |
| Concentración de endotoxinas | <1.0 EU/μg |
| Reactividad específica | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |