Learn More
Invitrogen™ Human ZNF740 (aa 2-68) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30201110
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30201110
Marca: Invitrogen™ RP95511
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57367 (PA5-57367. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8NDX6
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 283337
Nombre Human ZNF740 (aa 2-68) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1110034O07Rik; AW548228; OriLyt TD-element-binding protein 7; TB7; Zfp740; Zinc finger protein 740; ZNF740
Nombre común ZNF740
Símbolo de gen ZNF740
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia AQASLLACEGLAGVSLVPTAASKKMMLSQIASKQAENGERAGSPDVLRCSSQGHRKDSDKSRSRKDD
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining