missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ZFYVE27 (aa 337-411) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30200519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30200519 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30200519 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP95663

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57987 (PA5-57987. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene encodes a protein with several transmembrane domains, a Rab11-binding domain and a lipid-binding FYVE finger domain. The encoded protein appears to promote neurite formation. A mutation in this gene has been reported to be associated with hereditary spastic paraplegia, however the pathogenicity of the mutation, which may simply represent a polymorphism, is unclear.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q5T4F4
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 118813
Nombre Human ZFYVE27 (aa 337-411) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2210011N02Rik; 9530077C24Rik; AI426636; AI593546; AI835681; im:7137347; LOW QUALITY PROTEIN: protrudin; PROTRUDIN; RP11-459F3.2; Spastic paraplegia 33 protein; SPG33; zfyve27; zgc:153156; zinc finger FYVE domain containing 27; zinc finger FYVE domain-containing protein 27; zinc finger FYVE-type containing 27; zinc finger, FYVE domain containing 27; zinc finger, FYVE domain containing 27 isoform c
Nombre común ZFYVE27
Símbolo de gen ZFYVE27
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia RLRKRYPTNNFGNCTGCSATFSVLKKRRSCSNCGNSFCSRCCSFKVPKSSMGATAPEAQRETVFVCASCNQTLSK
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.