Learn More
Invitrogen™ Human YAE1D1 (aa 118-200) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30203012
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30203012
Marca: Invitrogen™ RP92681
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (52%), Rat (52%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-53961 (PA5-53961. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
YAE1D1 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9NRH1
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 57002
Nombre Human YAE1D1 (aa 118-200) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C7orf36; GK003; Protein YAE1 homolog; YAE1; Yae1 domain containing 1; yae1 domain-containing protein 1; YAE1D1
Nombre común YAE1D1
Símbolo de gen YAE1D1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia LKHLKSITPPSHVVDLLDSIEDMDLCHVVPAEKKIDEAKDERLCENNAEFNKNCSKSHSGIDCSYVECCRTQEHAHSENPSPT
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining