Learn More
Gibco™ Human Wnt-7a Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
120-31-1MG will be provided as 10 x 100 μg (120-31-100UG). 120-31-500UG will be provided as 5 x 100 μg (120-31-100UG). Recombinant Human Wnt-7a is a 35.5 kDa glycoprotein containing 318 amino acids. Due to glycosylation, Wnt-7a migrates between 40-55 kDa by SDS-PAGE gel under unreduced conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O00755 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 7476 |
| Peso molecular | 35.5 kDa |
| Nombre | Human Wnt-7a |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 15 μg |
| Fuente | HEK293 cells |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.