missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human VSIG1 (aa 260-319) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30212957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30212957 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30212957

Marca: Invitrogen™ RP95432

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (46%), Rat (46%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57605 (PA5-57605. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

VSIG1 encodes a member of the junctional adhesion molecule (JAM) family. The encoded protein contains multiple glycosylation sites at the N-terminal region, and multiple phosphorylation sites and glutamic acid/proline (EP) repeats at the C-terminal region. The gene is expressed in normal stomach and testis, as well as in gastric, esophageal and ovarian cancers. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q86XK7
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 340547
Nombre Human VSIG1 (aa 260-319) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1700062D20Rik; 4930405J24Rik; cell surface A33 antigen; CHT1; ChT1 thymocyte antigen; dJ889N15.1; Glycoprotein A34; GPA34; MGC44287; V-set and immunoglobulin domain containing 1; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 1; Vsig1; VSIG1 protein
Nombre común VSIG1
Símbolo de gen VSIG1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KAKAKAKERNSKTIAELEPMTKINPRGESEAMPREDATQLEVTLPSSIHETGPDTIQEPD
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.