Learn More
Novus Biologicals™ Human Vimentin ELISA Kit (Chemiluminescence)
Código de producto. 18662041 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18662041 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18662041
Marca: Novus Biologicals™ NBP268168
Kit (Chemiluminescence)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 62.50 to 4000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 37.50 pg/mL
Tipo de producto ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tipo de muestra Serum, Plasma, Biological Fluids
Especificidad This kit recognizes Human VIM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human VIM and analogues was observed.
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 7431
Símbolo de gen VIM
Cantidad 1 Kit
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Requisitos de almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinónimo epididymis secretory sperm binding protein, FLJ36605, VIM, vimentin
Objetivo Humano