missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human VEGF-C Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17860263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17860263 20 μg 20 microgramos
17811643 100 μg 100 microgramos
17851233 1 mg 1 miligramo
17880363 250 μg 250 microgramos
17849992 500 μg 500 microgramos
17871233 5 μg 5 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17860263

Marca: Gibco™ 10020CD20UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human VEGF-C is a disulfide-linked homodimeric protein consisting of two 13.5 kDa polypeptide chains of 116 amino acid residues. Due to glycosylation, the protein migrates as a 30.0-33.0 kDa band by SDS-PAGE analysis under non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor/vascular endothelial growth factor (PDGF/VEGF) family, is active in angiogenesis and endothelial cell growth, and can also affect the permeability of blood vessels. This secreted protein undergoes a complex proteolytic maturation, generating multiple processed forms which bind and activate VEGFR-3 receptors. Only the fully processed form can bind and activate VEGFR-2 receptors. This protein is structurally and functionally similar to vascular endothelial growth factor D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P49767
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 7424
Peso molecular 26.2 kDa
Nombre Human VEGF-C
Cantidad 20 μg
Fuente HEK293 cells
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen AW228853; Flt4 ligand; FLT4 ligand DHM; Flt4-L; LMPH1D; Vascular endothelial growth factor C; vascular endothelial growth factor C isoform 129; vascular endothelial growth factor C isoform 184; vascular endothelial growth factor-related protein; VEGF3; VEGFC; VEGF-C; VRP
Nombre común VEGFC
Símbolo de gen VEGFC
Actividad biológica Determined by its ability to stimulate the proliferation of human microvascular endothelial cells (HMVEC) in low serum conditions.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia AHYNTEILKS IDNEWRKTQC MPREVCIDVG KEFGVATNTF FKPPCVSVYR CGGCCNSEGL QCMNTSTSYL SKTLFEITVP LSQGPKPVTI SFANHTSCRC MSKLDVYRQV HSIIRR
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión HEK293 cells
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.