missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human VEGF-165, AOF Recombinant Protein

Código de producto. 17686535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17686535 100 μg 100 microgramos
17696535 10 μg 10 microgramos
17606545 1 mg 1 miligramo
17616545 25 μg 25 microgramos
17626545 500 μg 500 microgramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17686535

Marca: Invitrogen™ RP87723

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

The vascular endothelial growth factor (VEGF) family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 166, 332 aa.
  • Biological Activity: <10 ng/mL
  • Molecular Weight: 19.3, 38.6 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P15692
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Functional Assay, Gel Shift, Western Blot
Formulación 20 mM sodium phosphate with 50 mM NaCl and no preservative
ID de gen (Entrez) 7422
Peso molecular 19.3, 38.6 kDa
Nombre Human VEGF-165, AOF
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Alias de gen H-VEGF-165; MVCD1; M-VEGF-165; vascular endothelial growth factor 165 b; Vascular endothelial growth factor A; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; Vascular permeability factor; VEGF; VEGF165; Vegfa; VEGF-A; VPF
Símbolo de gen Vegfa
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.