missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human USP6NL (aa 461-549) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30201216
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30201216 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30201216

Marca: Invitrogen™ RP97098

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (70%), Rat (70%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58691 (PA5-58691. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Acts as a GTPase-activating protein for RAB5A and RAB43. Involved in receptor trafficking. In complex with EPS8 inhibits internalization of EGFR. Involved in retrograde transport from the endocytic pathway to the Golgi apparatus. Involved in the transport of Shiga toxin from early and recycling endosomes to the trans-Golgi network. Required for structural integrity of the Golgi complex. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q92738
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 9712
Nombre Human USP6NL (aa 461-549) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen AI316785; Kiaa0019; mKIAA0019; novel TBC domain containing protein; related to the N-terminus of tre; RNTRE; RN-tre; TRE2NL; USP6 N-terminal like; USP6 N-terminal-like protein; Usp6nl; USP6NL-IT1
Nombre común USP6NL
Símbolo de gen USP6NL
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SRQYNHAAANQNSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNVRPKMKALDAEDGKRGSTAS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.