Learn More
Gibco™ Human TWEAK Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human TWEAK is a soluble 17.0 kDa polypeptide (154 amino acid residues) comprising the TNF-homologous region of TWEAK, and is generated by proteolytic processing of the full length membrane-anchored TWEAK protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O43508 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 8742 |
| Peso molecular | 17 kDa |
| Nombre | Human TWEAK |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |