Learn More
Invitrogen™ Human TTC29 (aa 9-92) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30211841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30211841 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30211841 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP103708
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (83%), Rat (83%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63963 (PA5-63963. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TTC29 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8NA56
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 83894
Nombre Human TTC29 (aa 9-92) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1700031F13Rik; NYD-SP14; Protein TBPP2A; TBPP2A; testicular secretory protein Li 62; testis development protein NYD-SP14; tetratricopeptide repeat domain 29; tetratricopeptide repeat protein 29; TPR repeat protein 29; TTC29
Nombre común TTC29
Símbolo de gen TTC29
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia MTRPKLTALARQKLPCSSRKIPRSQLIKEKDDIDHYLEVNFKGLSKEEVAAYRNSYKKNICVDMLRDGYHKSFTELFALMERWD
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining