Learn More
Gibco™ Human TRAIL (TNFSF10) (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human soluble TRAIL/Apo2L is a 168 amino acid polypeptide (19.6 kDa), consisting of the TNF-homologous portion of the extracellular domain of the full length TRAIL/Apo2L protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P50591 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 8743 |
| Peso molecular | 19.6 kDa |
| Nombre | Human TRAIL (TNFSF10) (soluble) |
| Cantidad | 250 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |