missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human TNF-alpha Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
203.00€ - 435.00€
Especificaciones
| Antígeno | TNF-alpha |
|---|---|
| Clon | 2342C |
| Dilución | Western Blot 2 μg;/mL, Neutralization 1-10 ng/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18790327
![]() |
R&D Systems
MAB2103-SP |
25 μg |
203.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18734697
![]() |
R&D Systems
MAB2103-100 |
100 μg |
435.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.Especificaciones
| TNF-alpha | |
| Western Blot 2 μg;/mL, Neutralization 1-10 ng/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P01375 | |
| 7124.0 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 2342C | |
| Western Blot, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha | |
| E. coli-derived recombinant human TNF-alpha , Val77-Leu233, Accession No. P01375 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human TNF-alpha in direct ELISAs. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto