missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human TNF-alpha Antibody, R&D Systems™

Descripción
TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TNF-alpha |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2342C |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 μg;/mL, Neutralization 1-10 ng/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P01375 |
| Alias de gen | APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?