Learn More
Gibco™ Human TNF-alpha, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human TNF-alpha is a soluble 157 amino acid protein (17.4 kDa) which corresponds to C-terminal extracellular domain of the full length transmembrane protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01375 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 7124 |
| Peso molecular | 17.4 kDa |
| Nombre | Human TNF-alpha, Animal-Free |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <0.1 EU/ μg |
| Mostrar más |