Learn More
Invitrogen™ Human THSD7B (aa 1278-1365) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30201753
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30201753
Marca: Invitrogen™ RP106727
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (84%), Rat (84%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66037 (PA5-66037. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
THSD7B is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9C0I4
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 80731
Nombre Human THSD7B (aa 1278-1365) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen KIAA1679; thrombospondin type 1 domain containing 7 B; thrombospondin type-1 domain-containing protein 7 B; thrombospondin, type I, domain containing 7 B; THSD7B
Nombre común THSD7B
Símbolo de gen THSD7B
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia PTQGEGRPCPTELTQEKTCPVTPCYSWVLGNWSACKLEGGDCGEGVQIRSLSCMVHSGSISHAAGRVEDALCGEMPFQDSILKQLCSV
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining