Learn More
Invitrogen™ Human TGF-beta 3 Recombinant Protein
Código de producto. 11529121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
11529121 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 11529121
Marca: Invitrogen™ RP8600
Recombinant Protein
Recombinant human TGF-beta3 is a non-glycosylated, disulfide-linked homodimer, containing two 112 amino acid chains.
Transforming growth factor beta 3 (TGF beta 3) is the third member of the transforming growth factor family of cytokines, which also includes TGF beta 1 and beta 2. These cytokines are secreted in precursor form consisting of a bioactive C-terminal domain attached to an N-terminal domain known as latency associated protein (LAP). Cleavage of LAP results in the mature protein, which functions as a disulfide-linked homodimer. As with all members of the family, TGF beta 3 is highly conserved across species, with mouse and human TGF beta 3 demonstrating 100% sequence homology and cross-species activity.The members of this family can be expressed by most cell types and exert pleiotropic effects, which include the suppression of B- and T-cell effector activity, mediation of tissue healing, and suppression of tumor proliferation. The promotion of CD4+CD25+ T-cell expansion is a newly discovered function of the TGF beta cytokines, and indicates an important role in the protection against autoimmunity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10600
Concentración 0.25 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control
Formulación 0.01 M acetic acid with 20% ethanol and no preservative
ID de gen (Entrez) 7043
Peso molecular 12.9 kDa
Nombre Human TGF-beta 3
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas ≤0.1 EU/μg
Alias de gen ARVD; ARVD1; FLJ16571; H-TGF-b-3; LAP; Latency-associated peptide; LDS5; prepro-transforming growth factor beta-3; RNHF; TGF beta 3; Tgfb3; TGF-B3; Tgfb-3; TGF-beta3; TGF-beta-3; Transforming growth factor; transforming growth factor beta 3; transforming growth factor beta precursor; transforming growth factor beta-3; Transforming growth factor beta-3 proprotein; transforming growth factor, beta 3; transforming growth factor-beta3
Nombre común TGF beta-3
Símbolo de gen TGFB3
Actividad biológica ED50 =1 ng/mL; determined by the dose-dependent inhibition of HT-2 cell proliferation induced by IL-4.
Conjugado Unconjugated
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Secuencia MALDTNYCFR NLEENCCVRP LYIDFRQDLG WKWVHEPKGY YANFCSGPCP YLRSADTTHS TVLGLYNTLN PEASASPCCV PQDLEPLTIL YYVGRTPKVE QLSNMVVKSC KCS
Contenido y almacenamiento 4°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Recombinant
Grado de pureza o calidad ≥95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Human TGF-beta 3 Recombinant Protein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol