Learn More
Gibco™ Human TFF-1 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human TFF-1 is a 6.7 kDa monomeric protein consisting of a 60 amino acid polypeptide chain, which includes a 40-amino acid trefoil motif containing three conserved intramolecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P04155 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 7031 |
| Peso molecular | 6.7 kDa |
| Nombre | Human TFF-1 |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |