missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human TFF-1 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17852053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17852053 1 mg 1 miligramo
17852943 100 μg 100 microgramos
17872643 20 μg 20 microgramos
17892313 250 μg 250 microgramos
17802303 500 μg 500 microgramos
17892113 5 μg 5 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17852053

Marca: Gibco™ 300601MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human TFF-1 is a 6.7 kDa monomeric protein consisting of a 60 amino acid polypeptide chain, which includes a 40-amino acid trefoil motif containing three conserved intramolecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Members of the trefoil family are characterized by having at least one copy of the trefoil motif, a 40-amino acid domain that contains three conserved disulfides. They are stable secretory proteins expressed in gastrointestinal mucosa. Their functions are not defined, but they may protect the mucosa from insults, stabilize the mucus layer, and affect healing of the epithelium. This gene, which is expressed in the gastric mucosa, has also been studied because of its expression in human tumors. This gene and two other related trefoil family member genes are found in a cluster on chromosome 21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P04155
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 7031
Peso molecular 6.7 kDa
Nombre Human TFF-1
Cantidad 1 mg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen Bcei; breast cancer estrogen-inducible protein; breast cancer estrogen-inducible sequence; D21S21; gastrointestinal trefoil protein pS2; HP1.A; HPS2; PNR-2; polypeptide P1.A; Protein pS2; PS2; TFF1; Trefoil factor 1
Nombre común TFF1
Símbolo de gen TFF1
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract human MCF-7 cells using a concentration 5-10 ug/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia EAQTETCTVA PRERQNCGFP GVTPSQCANK GCCFDDTVRG VPWCFYPNTI DVPPEEECEF
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.