missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human TAFA-2 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17892893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17892893 100 μg 100 microgramos
17802443 1 mg 1 miligramo
17842633 20 μg 20 microgramos
17832803 250 μg 250 microgramos
17882033 500 μg 500 microgramos
17852203 5 μg 5 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17892893

Marca: Gibco™ 30063100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human TAFA-2 is an 11.2 kDa protein consisting of 101 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

This gene is a member of the TAFA family which is composed of five highly homologous genes that encode small secreted proteins. These proteins contain conserved cysteine residues at fixed positions, and are distantly related to MIP-1alpha, a member of the CC-chemokine family. The TAFA proteins are predominantly expressed in specific regions of the brain, and are postulated to function as brain-specific chemokines or neurokines, that act as regulators of immune and nervous cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q8N3H0
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 338811
Peso molecular 11.2 kDa
Nombre Human TAFA-2
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen Chemokine-like protein TAFA-2; FAM19A2; family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A2; family with sequence similarity 19 member A2, C-C motif chemokine like; protein FAM19A2; TAFA2; TAFA-2
Nombre común TAFA2
Símbolo de gen FAM19A2
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia ANHHKAHHV KTGTCEVVAL HRCCNKNKIE ERSQTVKCSC FPGQVAGTTR AAPSCVDASI VEQKWWCHMQ PCLEGEECKV LPDRKGWSCS SGNKVKTTRV TH
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.