Learn More
Gibco™ Human TACI Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
310-17-1MG will be provided as 2 x 500 μg (310-17-500UG). Recombinant Human TACI is a soluble 159 amino acid polypeptide (17.8 kDa) comprising the TNFR homologous, cysteine-rich extracellular domain of the TACI protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O14836 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 23495 |
| Peso molecular | 17.8 kDa |
| Nombre | Human TACI |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |