Learn More
Invitrogen™ Human STX10 (aa 160-209) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30210463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30210463 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30210463 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP106699
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (60%), Rat (60%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66015 (PA5-66015. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
SNARE involved in vesicular transport from the late endosomes to the trans-Golgi network.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O60499
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 8677
Nombre Human STX10 (aa 160-209) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen hsyn10; STX10; Syn10; syntaxin 10; syntaxin-10
Nombre común STX10
Símbolo de gen STX10
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia MDEQDQQLEMVSGSIQVLKHMSGRVGEELDEQGIMLDAFAQEMDHTQSRM
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining