Learn More
Invitrogen™ Human STK11IP (aa 631-707) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30201149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30201149 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30201149
Marca: Invitrogen™ RP106445
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (66%), Rat (66%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-111369 (PA5-111369. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
May regulate STK11/LKB1 function by controlling its subcellular localization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8N1F8
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 114790
Nombre Human STK11IP (aa 631-707) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1200014D22Rik; BB131189; KIAA1898; LIP1; LKB1-interacting protein 1; LKB1IP; serine/threonine kinase 11 interacting protein; serine/threonine kinase 11-interacting protein; serine/threonine-protein kinase 11-interacting protein; STK11 interacting protein; STK11IP; STK11IP1
Nombre común STK11IP
Símbolo de gen STK11IP
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia LVLEPDAHAAVQELLAVLTPVTNVAREQLGEARDLLLGRFQCLRCGHEFKPEEPRMGLDSEEGWRPLFQKTESPAVC
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining