Learn More
Gibco™ Human Sox2-TAT Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human Sox2-TAT expressed in E.coli is a 36.0 kDa protein containing 330 amino acid residues, including the 317 residues of full-length Sox2 and a 13-residue C-terminal TAT peptide (GGYGRKKRRQRRR). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P48431 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 6657 |
| Peso molecular | 36 kDa |
| Nombre | Human Sox2-TAT |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |