Learn More
Invitrogen™ Human SMIM5 (aa 1-32) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30203505
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30203505
Marca: Invitrogen™ RP107423
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (84%), Rat (84%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-66766 (PA5-66766. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
SMIM5 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q71RC9
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 643008
Nombre Human SMIM5 (aa 1-32) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen C17orf109; PP12104; Small integral membrane protein 5; SMIM5
Nombre común SMIM5
Símbolo de gen SMIM5
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia MAATDFVQEMRAVGERLLLKLQRLPQAEPVEI
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining