missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Slit2-N Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17860943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
2,5 x 200 μg
200 μg
25 μg
5 x 200 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
200 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
paquete de 5
Código de producto. Cantidad unitSize
17860943 5 x 200 μg 1 miligramo
17840923 100 μg 100 microgramos
30088198 5 x 200 μg paquete de 5
30087536 2,5 x 200 μg 500 microgramos
17820753 200 μg 200 microgramos
17840113 25 μg 25 microgramos
17850923 2,5 x 200 μg 500 microgramos
17830363 50 μg 50 microgramos
17879902 5 μg 5 microgramos
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17860943

Marca: Gibco™ 150111MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

150-11-1MG will be provided as 5 x 200 μg (150-11-200UG). 150-11-500UG will be provided as multiple 100 μg (150-11-100UG) and 200 μg (150-11-200UG) vials. Recombinant Human Slit2-N is a 1093 amino acid glycoprotein corresponding to the N-terminal portion of the full length Slit2 precursor, and has a calculated, theoretical molecular weight of 122.35 kDa. Due to glycosylation Slit2-N migrates at an apparent molecular weight of approximately 120.0-140.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

SLIT2 are ligands for Robo receptors and play a vital role for axonal migration/navigation during neural development. A number of cleavage products through alternate splicing are reported in the literature for SLIT2 proteins. The C-terminal cleavage proteins are more diffusible than the larger N-terminal protein that is more tightly cell associated. SLIT2 protein is expressed in tissues such as fetal lung, kidney, and adult spinal cord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O94813
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 9353
Peso molecular 122.35
Nombre Human Slit2-N
Cantidad 5 x 200 μg
Fuente HEK293 cells
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen downregulated during adipocyte differentiation-1; Drad-1; E030015M03Rik; E130320P19Rik; mKIAA4141; neurogenic extracellular slit protein; SLIL3; Slit; slit guidance ligand 2; slit homolog 2 (Drosophila); slit homolog 2 protein; Slit homolog 2 protein C-product; Slit homolog 2 protein N-product; SLIT2; Slit-2; Slit2 protein
Símbolo de gen SLIT2
Reactividad específica Human
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia QACPAQCSCS GSTVDCHGLA LRSVPRNIPR NTERLDLNGN NITRITKTDF AGLRHLRVLQ LMENKISTIE RGAFQDLKEL ERLRLNRNHL QLFPELLFLG TAKLYRLDLS ENQIQAIPRK AFRGAVDIKN LQLDYNQISC IEDGAFRALR DLEVLTLNNN NITRLSVASF NHMPKLRTFR LHSNNLYCDC HLAWLSDWLR QRPRVGLYTQ CMGPSHLRGH NVAEVQKREF VCSGHQSFMA PSCSVLHCPA ACTCSNNIVD CRGKGLTEIP TNLPETITEI RLEQNTIKVI PPGAFSPYKK LRRIDLSNNQ ISELAPDAFQ GLRSLNSLVL YGNKITELPK SLFEGLFSLQ LLLLNANKIN CLRVDAFQDL HNLNLLSLYD NKLQTIAKGT FSPLRAIQTM HLAQNPFICD CHLKWLADYL HTNPIETSGA RCTSPRRLAN KRIGQIKSKK FRCSAKEQYF IPGTEDYRSK LSGDCFADLA CPEKCRCEGT TVDCSNQKLN KIPEHIPQYT AELRLNNNEF TVLEATGIFK KLPQLRKINF SNNKITDIEE GAFEGASGVN EILLTSNRLE NVQHKMFKGL ESLKTLMLRS NRITCVGNDS FIGLSSVRLL SLYDNQITTV APGAFDTLHS LSTLNLLANP FNCNCYLAWL GEWLRKKRIV TGNPRCQKPY FLKEIPIQDV AIQDFTCDDG NDDNSCSPLS RCPTECTCLD TVVRCSNKGL KVLPKGIPRD VTELYLDGNQ FTLVPKELSN YKHLTLIDLS NNRISTLSNQ SFSNMTQLLT LILSYNRLRC IPPRTFDGLK SLRLLSLHGN DISVVPEGAF NDLSALSHLA IGANPLYCDC NMQWLSDWVK SEYKEPGIAR CAGPGEMADK LLLTTPSKKF TCQGPVDVNI LAKCNPCLSN PCKNDGTCNS DPVDFYRCTC PYGFKGQDCD VPIHACISNP CKHGGTCHLK EGEEDGFWCI CADGFEGENC EVNVDDCEDN DCENNSTCVD GINNYTCLCP PEYTGELCEE KLDFCAQDLN PCQHDSKCIL TPKGFKCDCT PGYVGEHCDI DFDDCQDNKC KNGAHCTDAV NGYTCICPEG YSGLFCEFSP PMV
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.