missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SLC7A8 (aa 1-40) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30201125
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30201125 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30201125

Marca: Invitrogen™ RP104033

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (74%), Rat (74%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62519 (PA5-62519. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

SLC7A8 is sodium-independent, high-affinity transport of large neutral amino acids. It has higher affinity for L-phenylalanine than LAT1 but lower affinity for glutamine and serine. L-alanine is transported at physiological concentrations. SLC7A8 also plays a role in basolateral (re)absorption of neutral amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9UHI5
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 23428
Nombre Human SLC7A8 (aa 1-40) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4F2-LC5; 4F2LC-5; AA408822; cationic amino acid transporter y+ system; glycoprotein-associated amino acid transporter LAT2; hLAT2; integral membrane protein E16H; Large neutral amino acids transporter small subunit 2; LAT2; Lat4; LPI-PC1; L-type amino acid transporter 2; mLAT2; Slc7a8; solute carrier family 7 (amino acid transporter light chain, L system), member 8; solute carrier family 7 (amino acid transporter, L-type), member 8; solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 8; solute carrier family 7 member 8; solute carrier family 8 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 7
Nombre común SLC7A8
Símbolo de gen SLC7A8
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia MEEGARHRNNTEKKHPGGGESDASPEAGSGGGGVALKKEI
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.