Learn More
Human SLAM/CD150 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
188.00€ - 443.00€
Especificaciones
| Antígeno | SLAM/CD150 |
|---|---|
| Clon | 123303 |
| Dilución | ELISA |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18730087
![]() |
R&D Systems
MAB16421-SP |
25 μg |
188.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18761207
![]() |
R&D Systems
MAB16421-100 |
100 μg |
443.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLAM/CD150 Monoclonal specifically detects SLAM/CD150 in Human samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| SLAM/CD150 | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. | |
| CD 150, CD150, CD150IPO-3, CDw150, IPO-3, signaling lymphocytic activation molecule, signaling lymphocytic activation molecule family member 1, SLAMCD150 antigen, SLAMF1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SLAM/CD150, Ala21-Pro237, Accession # Q13291 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human SLAM/CD150 in direct ELISAs. |
| 123303 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q13291 | |
| 6504 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |