Learn More
Invitrogen™ Human SFR1 (aa 41-128) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30196756 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30196756 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP97142
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (50%), Rat (50%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58861 (PA5-58861. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q86XK3
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 119392
Nombre Human SFR1 (aa 41-128) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen bA373N18.1; C10orf78; MEI5; MEI5 recombination repair protein homolog; meiosis protein 5 homolog; MEIR5; SFR1; SWI5 dependent homologous recombination repair protein 1; SWI5-dependent homologous recombination repair protein 1; swi5-dependent recombination DNA repair protein 1 homolog; SWI5-dependent recombination repair 1; SWI5-dependent recombination repair protein 1
Nombre común SFR1
Símbolo de gen SFR1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia SSRKQPMSATLRERLRKTRFSFNSSYNVVKRLKVESEENDQTFSEKPASSTEENCLEFQESFKHIDSEFEENTNLKNTLKNLNVCESQ
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining