missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SEMA3D (aa 42-190) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30193649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30193649 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30193649

Marca: Invitrogen™ RP109727

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (93%), Rat (93%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-144700 (PA5-144700. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

SEMA3D induces the collapse and paralysis of neuronal growth cones. SEMA3D could potentially act as repulsive cues toward specific neuronal populations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O95025
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 223117
Nombre Human SEMA3D (aa 42-190) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 4631426B19Rik; coll-2; collapsin 2; sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3 D; SEMA3D; semaphorin 3 D; semaphorin, homolog of the avian Sema3D; semaphorin-3 D; Sema-Z2; UNQ760/PRO1491
Nombre común SEMA3D
Símbolo de gen SEMA3D
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia IPRLKLTYKDLLLSNSCIPFLGSSEGLDFQTLLLDEERGRLLLGAKDHIFLLSLVDLNKNFKKIYWPAAKERVELCKLAGKDANTECANFIRVLQPYNKTHIYVCGTGAFHPICGYIDLGVYKEDIIFKLDTHNLESGRLKCPFDPQQP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.