missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SELK (aa 48-84) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30203116
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30203116 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30203116

Marca: Invitrogen™ RP88720

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (92%), Rat (92%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-52529 (PA5-52529. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

SELK is a selenoprotein, containing a selenocysteine residue at its active site. SELK is localized to the endoplasmic reticulum and is highly expressed in the heart, where it may function as an antioxidant. SELK can bind to proteins such as the ER-associated degradation (ERAD) components p97 ATPase, Derlin-1 and -2, and SelS as well as proteins in the oligosaccharyltransferase complex, suggesting that SELK may be involved in the Derlin-dependent ERAD of glycosylated misfolded proteins. SELK is also thought to be important in Ca2+ flux in immune cells, and is cleaved by m-calpain in resting macrophages. When these macrophages are activated through different Toll-like receptors, this cleavage is inhibited.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9Y6D0
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 58515
Nombre Human SELK (aa 48-84) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1110001C03Rik; AA673253; heat shock protein; heat shock protein, 30 kDa; Hsp30; HSPC030; HSPC297; Selenok; Selenoprotein K; SELK
Nombre común SELK
Símbolo de gen SELENOK
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KRRSYGNSSDSRYDDGRGPPGNPPRRMGRINHLRGPS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.