missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SDHA Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30182026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30182026 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30182026

Marca: Invitrogen™ RP98933

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (85%), Rat (85%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene encodes a major catalytic subunit of succinate-ubiquinone oxidoreductase, a complex of the mitochondrial respiratory chain. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. Mutations in this gene have been associated with a form of mitochondrial respiratory chain deficiency known as Leigh Syndrome. A pseudogene has been identified on chromosome 3q29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P31040
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 6389
Nombre Human SDHA Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1500032O14Rik; 2310034D06Rik; 4921513A11; C81073; CMD1GG; Flavoprotein subunit of complex II; FP; im:7141001; mitochondrial succinate dehydrogenase complex subunit A; PGL5; SDH1; SDH2; SDHA; SDHA protein; SDHF; SDHFP1; si:dkeyp-84f11.2; succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit; succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial; succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A; succinate dehydrogenase complex subunit A; succinate dehydrogenase complex subunit A flavoprotein; succinate dehydrogenase complex subunit A, flavoprotein (Fp); succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp); succinate dehydrogenase flavoprotein subunit; succinate dehydrogenase flavoprotein subunit A; zgc:56051
Nombre común SDHA
Símbolo de gen SDHA
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia ERASAKVSDSISAQYPVVDHEFDAVV
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.