Learn More
Gibco™ Human sCD42b Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
Recombinant Human sCD42b/GP1Ba is a 54.6 kDa protein containing 496 amino acid residues that correspond to the extracellular portion of CD42b/GP1Ba, plus a C-terminal His-Tag. Due to glycosylation, it migrates at approximately 100-115 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing and non-reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07359 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formato | Lyophilized |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 2811 |
| Peso molecular | 54.6 kDa |
| Nombre | Human sCD42b |
| Método de purificación | HPLC, SDS-PAGE |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.