missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SCAMP4 (aa 171-229) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30181494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30181494 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30181494

Marca: Invitrogen™ RP99248

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (85%), Rat (85%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60309 (PA5-60309. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

SCAMPs, or secretory carrier membrane proteins, are membrane proteins that are widely distributed and play a role in membrane trafficking. Most SCAMPs, such as SCAMP1, have N-terminal cytoplasmic NPF repeats, 4 central transmembrane regions, and a short C-terminal cytoplasmic tail. These NPF repeats are likely involved in mediating endocytosis. However, other SCAMPs, like SCAMP4, lack the NPF repeats and are thus unlikely to function in endocytosis. SCAMP4 has been associated with diseases such as Neurodevelopmental Disorder With Brain Abnormalities, Poor Growth, And Dysmorphic Facies and Strabismus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q969E2
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 113178
Nombre Human SCAMP4 (aa 171-229) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2410022D05Rik; AI448940; AU022392; AW742369; Sc4; scam4; Scamp4; SCAMP-4; Secretory carrier membrane protein 4; secretory carrier-associated membrane protein 4
Nombre común SCAMP4
Símbolo de gen SCAMP4
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia KVHRIYRGAGGSFQKAQTEWNTGTWRNPPSREAQYNNFSGNSLPEYPTVPSYPGSGQWP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.