missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human RTCA (aa 281-366) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30199625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30199625 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30199625

Marca: Invitrogen™ RP104583

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (87%), Rat (87%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-82993 (PA5-82993. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

RTCD1 catalyzes the conversion of 3'-phosphate to a 2', 3'-cyclic phosphodiester at the end of RNA. The mechanism of action of the enzyme occurs in 3 steps: (A) adenylation of the enzyme by ATP; (B) the enzyme acts on RNA-N3'P to produce RNA-N3'PP5'A; (C) a non catalytic nucleophilic attack by the adjacent 2'hydroxyl on the phosphorus in the diester linkage to produce the cyclic end product. The biological role of this enzyme is unknown but it is likely to function in some aspects of cellular RNA processing. There are two named isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O00442
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 8634
Nombre Human RTCA (aa 281-366) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2310009A18Rik; AI450277; RNA 3'-terminal phosphate cyclase; RNA cyclase; RNA terminal phosphate cyclase domain 1; RNA terminal phosphate cyclase domain-containing protein 1; RNA-3'-phosphate cyclase; RPC; Rpc1; RTC domain-containing protein 1; RTC1; RTCA; Rtcd1
Nombre común RTCA
Símbolo de gen RTCA
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia LLANLRHGGTVDEYLQDQLIVFMALANGVSRIKTGPVTLHTQTAIHFAEQIAKAKFIVKKSEDEEDAAKDTYIIECQGIGMTNPNL
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.