Learn More
Invitrogen™ Human RNF208 (aa 86-170) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30206185
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30206185
Marca: Invitrogen™ RP93095
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (89%), Rat (89%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-54364 (PA5-54364. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9H0X6
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 727800
Nombre Human RNF208 (aa 86-170) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1110061N23Rik; RING finger protein 208; RNF208
Nombre común RNF208
Símbolo de gen RNF208
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia EGAPHTPPLPRRPRKGSSELGFPRVAPEDEVIVNQYVIRPGPSASAASSAAAGEPLECPTCGHSYNVTQRRPRVLSCLHSVCEQC
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining