Learn More
Invitrogen™ Human RNF146 (aa 78-151) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30196971 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30196971
Marca: Invitrogen™ RP94719
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55527 (PA5-55527. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
RNF146 protein function is currently unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9NTX7
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 81847
Nombre Human RNF146 (aa 78-151) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 2610509H23Rik; dactylidin; E3 ubiquitin-protein ligase RNF146; iduna; RING finger protein 146; RING finger protein 146; E3 ubiquitin-protein ligase RNF146; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF146; Rnf146
Nombre común RNF146
Símbolo de gen RNF146
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia IPEDFLDKPTLLSPEELKAASRGNGEYAWYYEGRNGWWQYDERTSRELEDAFSKGKKNTEMLIAGFLYVADLEN
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining