Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant M-CSF
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
10 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1000 microgramos
Beschreibung
- Macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) is a homodimeric glycoprotein growth factor that regulates proliferation and differentiation of myeloid hematopoietic progenitor cells to mononuclear phagocytic cell lineages, including monocytes, macrophages, and osteoclasts
- M-CSF is a crucial factor for the development of tissue-resident macrophages in most tissues
- It is required for the maturation and activation of monocytes and macrophages, and regulates inflammatory responses in conjunction with other stimuli such as IFN-γ, LPS, and IL-4
- M-CSF is also required for bone resorption by osteoclasts, and is involved in the development and regulation of the placenta, mammary gland, and brain
- M-CSF is produced by monocytes, fibroblasts, osteoclasts, stromal cells, endothelial cells, and tumor cells
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre | Colony stimulating factor 1, CSF-1 |
| Cantidad | 10 μg |
| Tipo de célula | Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Monocytes; Myeloid Cells; Neurons |
| Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur